3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC4948-1G
PC4948-5G
APOSPC4948-1GEA
0
EUR
APOSPC4948-1G
APOSPC4948-5G
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
3-Chloro-2-(trifluoromethyl)-2-iodo-1,1,1-trifluoropropane
Formule:
C₄H₂ClF₆I Point d'ébullition: 124…125 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02093304 Numéro CAS: 240122-22-9 |