Imprimer
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butyl Iodide
PC4945-1G PC4945-5G
APOSPC4945-1GEA 29 EUR
APOSPC4945-1G APOSPC4945-5G
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane 97%
1,1,1,2-Tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane
Formule: C₅H₄F₇I
MW: 323.98 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042316
Numéro CAS: 99324-96-6