Imprimer
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4944D-1G PC4944D-5G
APOSPC4944D-1GEA 0 EUR
APOSPC4944D-1G APOSPC4944D-5G
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Iodo-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formule: C₉H₇F₃INO
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052845
Numéro CAS: 97760-98-0