Imprimer
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49379-1G PC49379-5G PC49379-25G
APOSPC49379-1GEA 27.7 EUR
APOSPC49379-1G APOSPC49379-5G APOSPC49379-25G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06408817
Numéro CAS: 54507-44-7