Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC49349-25G PC49349-5G
APOSPC49349-25GEA 410 EUR
APOSPC49349-25G APOSPC49349-5G
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine 97%
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Point d'ébullition: 102…106 °C
Densité: 1.355 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 23.9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09879262
Numéro CAS: 118078-66-3
ONU: 1992
ADR: 3+6.1 III