Imprimer
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC49340-1G PC49340-5G
APOSPC49340-1GEA 150 EUR
APOSPC49340-1G APOSPC49340-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025412
Numéro CAS: 916420-96-7
ONU: 2735
ADR: 8,III