Imprimer
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49338-10G PC49338-5G PC49338-1G
APOSPC49338-10GEA 406 EUR
APOSPC49338-10G APOSPC49338-5G APOSPC49338-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Point de fusion: 32…35 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025413
Numéro CAS: 916420-98-9