Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC49330-10G PC49330-5G PC49330-1G
APOSPC49330-10GEA 328 EUR
APOSPC49330-10G APOSPC49330-5G APOSPC49330-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O₂
MW: 285.06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115961
Numéro CAS: 478484-53-6
ONU: 3265
ADR: 8 II