Imprimer
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49271-1G PC49271-5G
APOSPC49271-1GEA 115 EUR
APOSPC49271-1G APOSPC49271-5G
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
2,3-Difluoro-4-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₃F₂IO
MW: 268.0000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835190
Numéro CAS: 885590-99-8