Imprimer
4-Chloro-3-(trifluorométhoxy)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49252-1G PC49252-5G PC49252-250MG
APOSPC49252-1GEA 163 EUR
APOSPC49252-1G APOSPC49252-5G APOSPC49252-250MG
4-Chloro-3-(trifluorométhoxy)aniline
4-Chloro-3-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832255
Numéro CAS: 97608-50-9
ONU: 2810
ADR: 6.1,III