Imprimer
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC49233-25G PC49233-5G
APOSPC49233-25GEA 0 EUR
APOSPC49233-25G APOSPC49233-5G
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Ethyl-2-fluoroisobutyrate
Formule: C₆H₁₁FO₂
Point d'ébullition: 122…126 °C
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062432
Numéro CAS: 55816-69-8
ONU: 1992
ADR: 3+6.1,III