Imprimer
6-Fluoronicotinate de méthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Fluoronicotinic acid methyl ester, Methyl 6-fluoropyridine-3-carboxylate
PC49205-25G PC49205-5G
APOSPC49205-25GEA 227 EUR
APOSPC49205-25G APOSPC49205-5G
6-Fluoronicotinate de méthyle 98%
6-Fluoronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: 98.9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095098
Numéro CAS: 1427-06-1