Imprimer
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49197-1G PC49197-250MG PC49197-5G
APOSPC49197-1GEA 111 EUR
APOSPC49197-1G APOSPC49197-250MG APOSPC49197-5G
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
3-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17480442
Numéro CAS: 55805-20-4