Imprimer
2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-bromo-5-fluoropyrimidine
PC49168-1G PC49168-250MG
APOSPC49168-1GEA 60.9 EUR
APOSPC49168-1G APOSPC49168-250MG
2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
2-Bromo-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₂BrFN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09835164
Numéro CAS: 947533-45-1