Imprimer
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49159-1G PC49159-5G
APOSPC49159-1GEA 48 EUR
APOSPC49159-1G APOSPC49159-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid
Formule: C7H3ClF2O2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658163
Numéro CAS: 130025-33-1