Imprimer
2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49143-10G PC49143-5G
APOSPC49143-10GEA 366 EUR
APOSPC49143-10G APOSPC49143-5G
2-(Difluoromethyl)pyridine 97%
2-(Difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₂N
Densité: 1.204 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 41.7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226632
Numéro CAS: 114468-01-8
ONU: 1993
ADR: 3,III