Imprimer
4-[(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}ethyl)amino]-4-oxo-2-butenoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4914-5G PC4914-500MG PC4914-1G
APOSPC4914-5GEA 1510 EUR
APOSPC4914-5G APOSPC4914-500MG APOSPC4914-1G
4-[(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-amino}ethyl)amino]-4-oxo-2-butenoic acid
4-[(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)amino]-4-oxo-2-butenoic acid
Formule: C₁₂H₁₁ClF₃N₃O₃
MW: 337.69 g/mol
Point de fusion: 166…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202686
Numéro CAS: 339096-60-5