Imprimer
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC49139-1G PC49139-500MG
APOSPC49139-1GEA 265 EUR
APOSPC49139-1G APOSPC49139-500MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
2-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄BrF₂N
Densité: 1,6573 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525493
Numéro CAS: 1204295-87-3