Imprimer
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49119-1G PC49119-250MG
APOSPC49119-1GEA 193 EUR
APOSPC49119-1G APOSPC49119-250MG
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
5-(Trifluoromethyl)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BF₃NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12198142
Numéro CAS: 1084953-47-8