Imprimer
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49099-1G PC49099-5G
APOSPC49099-1GEA 136 EUR
APOSPC49099-1G APOSPC49099-5G
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
2-Fluoro-4-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈FNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09800666
Numéro CAS: 199590-69-7