Imprimer
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49081-100G PC49081-25G
APOSPC49081-100GEA 105 EUR
APOSPC49081-100G APOSPC49081-25G
4-Fluoro-2-methoxyaniline 97%
4-Fluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₈FNO
MW: 141.14 g/mol
Point de fusion: 45…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077536
Numéro CAS: 450-91-9
ONU: 2811
ADR: 6.1 III