Imprimer
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49038-1G PC49038-250MG
APOSPC49038-1GEA 81.2 EUR
APOSPC49038-1G APOSPC49038-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol 95%
1,1,1-Trifluoro-3-methylbutan-2-ol
Formule: C₅H₉F₃O
Point d'ébullition: 100…102 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00462511
Numéro CAS: 382-02-5