Imprimer
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49037-1G PC49037-250MG
APOSPC49037-1GEA 270 EUR
APOSPC49037-1G APOSPC49037-250MG
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide 95%
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonamide
Formule: C₃H₆F₃NO₂S
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704575
Numéro CAS: 1033906-44-3