Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4901-10G
PC4901-1G
PC4901-5G
APOSPC4901-10GEA
800
EUR
APOSPC4901-10G
APOSPC4901-1G
APOSPC4901-5G
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 97%
Ethyl-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formule:
C₁₅H₁₆FNO₃ Point de fusion: 150…152 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00664293 Numéro CAS: 303139-43-7 |