α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
PC4892-100G
PC4892-25G
APOSPC4892-100GEA
65.4
EUR
APOSPC4892-100G
APOSPC4892-25G
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène 98%
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène
Formule:
C₇H₄F₃I Point d'ébullition: 185…186 °C/745mmHg Point de fusion: 17…17.5 °C Densité: 1.851 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039398 Numéro CAS: 455-13-0 EINECS: 207-234-4 |