Imprimer
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-m-iodotoluene, 3-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC4891-100G PC4891-1KG PC4891-500G
APOSPC4891-100GEA 125 EUR
APOSPC4891-100G APOSPC4891-1KG APOSPC4891-500G
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène 97%
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène
Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272.01 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C/25mmHg
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.887 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001049
Numéro CAS: 401-81-0
EINECS: 206-934-7
ONU: 3265
ADR: 8 II