Imprimer
2,5-Difluorobenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC48832-100G PC48832-250G PC48832-25G
APOSPC48832-100GEA 87 EUR
APOSPC48832-100G APOSPC48832-250G APOSPC48832-25G
2,5-Difluorobenzaldéhyde 95%
2,5-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010327
Numéro CAS: 2646-90-4
ONU: 1989
ADR: 3,III