Imprimer
7-(Diméthylamino)-4-(trifluorométhyl)-2-benzopyrone 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48809-25G PC48809-5G
APOSPC48809-25GEA 286 EUR
APOSPC48809-25G APOSPC48809-5G
7-(Diméthylamino)-4-(trifluorométhyl)-2-benzopyrone 99%
7-(Diméthylamino)-4-(trifluorométhyl)-2-benzopyrone
Formule: C₁₂H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041867
Numéro CAS: 53518-14-2