Imprimer
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,5-Dichlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC48738-1G PC48738-25G PC48738-5G
APOSPC48738-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48738-1G APOSPC48738-25G APOSPC48738-5G
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 98%
3',5'-Dichloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
Densité: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319996
Numéro CAS: 130336-16-2