Imprimer
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
PC48724-25G PC48724-5G PC48724-100G
APOSPC48724-25GEA 102 EUR
APOSPC48724-25G APOSPC48724-5G APOSPC48724-100G
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Formule: C₈H₅F₂NO₄
MW: 217.128 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368850
Numéro CAS: 84832-01-9