Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48619-1G PC48619-5G
APOSPC48619-1GEA 0 EUR
APOSPC48619-1G APOSPC48619-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₅BClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11856039
Numéro CAS: 942069-65-0