Imprimer
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4858J-1G PC4858J-10G PC4858J-5G
APOSPC4858J-1GEA 0 EUR
APOSPC4858J-1G APOSPC4858J-10G APOSPC4858J-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₈F₃NO
Point de fusion: 125…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276592
Numéro CAS: 1701-19-5