Imprimer
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48438-1G PC48438-250MG PC48438-5G
APOSPC48438-1GEA 190 EUR
APOSPC48438-1G APOSPC48438-250MG APOSPC48438-5G
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16875639
Numéro CAS: 1018678-50-6