Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48427-1G PC48427-5G
APOSPC48427-1GEA 308 EUR
APOSPC48427-1G APOSPC48427-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195683
Numéro CAS: 191602-89-8