Imprimer
5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48401-1G PC48401-250MG PC48401-500MG
APOSPC48401-1GEA 478 EUR
APOSPC48401-1G APOSPC48401-250MG APOSPC48401-500MG
5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₈F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07379226
Numéro CAS: 355020-55-2