Imprimer
α,α,α-Trifluoro-m-crésol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
PC4840-25G PC4840-100G PC4840-500G
APOSPC4840-25GEA 21.9 EUR
APOSPC4840-25G APOSPC4840-100G APOSPC4840-500G
α,α,α-Trifluoro-m-crésol 98%
α,α,α-Trifluoro-m-crésol
Formule: C₇H₅F₃O
Point d'ébullition: 178 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.333 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002299
Numéro CAS: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
ONU: 2927
ADR: 6.1+8,II