Imprimer
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4838-25G PC4838-5G
APOSPC4838-25GEA 255 EUR
APOSPC4838-25G APOSPC4838-5G
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluène 99%
α,α,α,2,3,4,5-Heptafluorotoluène
Formule: C₇HF₇
Point d'ébullition: 100…106 °C
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862013
Numéro CAS: 654-53-5
ONU: 1993
ADR: 3,II