Imprimer
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
PC48354-1G PC48354-250MG PC48354-5G
APOSPC48354-1GEA 69.6 EUR
APOSPC48354-1G APOSPC48354-250MG APOSPC48354-5G
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12545933
Numéro CAS: 295779-86-1