Imprimer
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48345-1G PC48345-250MG PC48345-5G
APOSPC48345-1GEA 43.5 EUR
APOSPC48345-1G APOSPC48345-250MG APOSPC48345-5G
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
2-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140191
Numéro CAS: 799814-32-7