Imprimer
Potassium[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48337-1G PC48337-5G
APOSPC48337-1GEA 33 EUR
APOSPC48337-1G APOSPC48337-5G
Potassium[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]trifluoroborate
Potassium[[(tert-butoxycarbonyl)amino]methyl]trifluoroborate
Formule: C₆H₁₂BF₃KNO₂
Point de fusion: 178…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19686142
Numéro CAS: 1314538-55-0