Imprimer
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48327-5G PC48327-1G
APOSPC48327-5GEA 575 EUR
APOSPC48327-5G APOSPC48327-1G
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₆BrF₃
Point d'ébullition: 49 °C/5mmHg
Densité: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12789673
Numéro CAS: 434-42-4