Imprimer
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48309-1G PC48309-25G PC48309-5G
APOSPC48309-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48309-1G APOSPC48309-25G APOSPC48309-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316.0200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849931
Numéro CAS: 702641-04-1