Imprimer
5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC48308-100G PC48308-25G PC48308-5G
APOSPC48308-100GEA 0 EUR
APOSPC48308-100G APOSPC48308-25G APOSPC48308-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine 97%
5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₂ClFIN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04112566
Numéro CAS: 659731-48-3