Imprimer
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC48307-10G PC48307-25G PC48307-5G
APOSPC48307-10GEA 473 EUR
APOSPC48307-10G APOSPC48307-25G APOSPC48307-5G
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
3-Fluoro-2-methylpyridine
Formule: C₆H₆FN
Point d'ébullition: 114 °C
Densité: 1.077 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705710
Numéro CAS: 15931-15-4
ONU: 1993
ADR: 3,III