Imprimer
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4805-100G PC4805-25G
APOSPC4805-100GEA 693 EUR
APOSPC4805-100G APOSPC4805-25G
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol 97%
Hexafluoro-2-(p-tolyl)isopropanol
Formule: C₁₀H₈F₆O
Point d'ébullition: 182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015357
Numéro CAS: 2010-61-9