Imprimer
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4755-5G PC4755-100G PC4755-25G
APOSPC4755-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4755-5G APOSPC4755-100G APOSPC4755-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Intermediate for high performance polyimides.
Formule: C₈H₄O₃
Point de fusion: 244…247 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039143
Numéro CAS: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0
ONU: 3261
ADR: 8,II