Imprimer
ω-Bromo-2-fluoroacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone
PC4747-5G PC4747-25G
APOSPC4747-5GEA 31.9 EUR
APOSPC4747-5G APOSPC4747-25G
ω-Bromo-2-fluoroacétophénone 98%
ω-Bromo-2-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆BrFO
Point d'ébullition: 83…85 °C
Point de fusion: 25…30 °C
Densité: 1.574 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00278796
Numéro CAS: 655-15-2
ONU: 3261
ADR: 8,III