Imprimer
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4740-1G PC4740-5G PC4740-10G
APOSPC4740-1GEA 0 EUR
APOSPC4740-1G APOSPC4740-5G APOSPC4740-10G
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Formule: C₉H₇F₆NO
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039258
Numéro CAS: 722-92-9