Imprimer
Hexafluoroglutaryl fluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4730-25G PC4730-5G
APOSPC4730-25GEA 893 EUR
APOSPC4730-25G APOSPC4730-5G
Hexafluoroglutaryl fluoride 97%
Hexafluoroglutaryl fluoride
Formule: C₅F₈O₂
Point d'ébullition: 46…47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00054652
Numéro CAS: 678-78-4
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,II