Imprimer
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-N,N-diethyl-1,1,2-trifluoroethylamine
PC4728-100G PC4728-25G PC4728-5G
APOSPC4728-100GEA 815 EUR
APOSPC4728-100G APOSPC4728-25G APOSPC4728-5G
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Formule: C₆H₁₁ClF₃N
Point d'ébullition: 38 °C/10mmHg
Densité: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054672
Numéro CAS: 357-83-5
ONU: 3267
ADR: 8,II